Få mere at vide
3M™ SecureFit™ X5000 sikkerhedshjelm, ventileret, 1000 V, CE
Artikelnummer. 17395323 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hi-vis Grøn
Hvid
Orange
Rød
Sort
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17395323 Rød
17355323 Hvid
17365323 Gul
17375323 Blå
17385323 Grøn
17305333 Orange
17315333 Sort
17325333 Hi-vis Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17395323 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100175534
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4150.00 DKK
    2944.15 DKK / Pakke med 4
    Spare 1205.85 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 10-02-2027
3M™ SecureFit™ Sikkerhedshjelm har seks forskellige indstillinger til at justere position og et 4-punkts hagestrop vælgersystem. Udluftet og skyggeløs sikkerhedshat med 3M™ UVicator™ Sensor, der indikerer skadelige niveauer af UV-lys.
  • Sikker, komfortabel hovedbeskyttelse til arbejde i højden og andre farlige industriopgaver
  • Suspensionssystem inkorporerer eksklusivt patenteret 3M™ Trykdiffusionsteknologi
  • 4-punkts hagestrop vælgersystem unikt for 3M giver brugeren mulighed for at skifte mellem standarderne EN 12492 (hjelme til bjergbestigere) og EN 397 (industrielle sikkerhedshjelme)
  • 6-punkts skraldeophæng giver brugeren mulighed for at tilpasse højde og pasform med flere niveauer af vertikal justering
  • Inspireret af klatrehjelme med et skyggeløst design for at give dig et klart udsyn opad
  • Tilbehørsåbninger og clips er kompatible med en række forskellige 3M ansigtsskærme, høreværn og andet tilbehør
  • 3M™ Uvicator™ sensorskive fortæller dig, når din hjelm har været overudsat for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den
  • Certificeret til enten EN12492 eller EN397 (afhængigt af hagestropkonfiguration) og EN50365 1000 Vac standard
  • Godkendt til lateral deformation (LD)
  • UV-stabiliseret ABS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Til brug med (applikation) Byggeri, skovbrug, olie og gas
Materiale ABS
Produkttype Sikkerhedshjelm
Ophængstype Trykspredning 6-punkts skralde
Ventileret Ventileret