Få mere at vide
3M™ SecureFit™ X5000 sikkerhedshjelm, ventileret, 1000 V, CE
Artikelnummer. 17325333 Shop alle 3M produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hi-vis Grøn
Hvid
Orange
Rød
Sort
Artikelnummer. 17325333
Brand: 3M™ 7100175537
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ SecureFit™ Sikkerhedshjelm har seks forskellige indstillinger til at justere position og et 4-punkts hagestrop vælgersystem. Udluftet og skyggeløs sikkerhedshat med 3M™ UVicator™ Sensor, der indikerer skadelige niveauer af UV-lys.
  • Sikker, komfortabel hovedbeskyttelse til arbejde i højden og andre farlige industriopgaver
  • Suspensionssystem inkorporerer eksklusivt patenteret 3M™ Trykdiffusionsteknologi
  • 4-punkts hagestrop vælgersystem unikt for 3M giver brugeren mulighed for at skifte mellem standarderne EN 12492 (hjelme til bjergbestigere) og EN 397 (industrielle sikkerhedshjelme)
  • 6-punkts skraldeophæng giver brugeren mulighed for at tilpasse højde og pasform med flere niveauer af vertikal justering
  • Inspireret af klatrehjelme med et skyggeløst design for at give dig et klart udsyn opad
  • Tilbehørsåbninger og clips er kompatible med en række forskellige 3M ansigtsskærme, høreværn og andet tilbehør
  • 3M™ Uvicator™ sensorskive fortæller dig, når din hjelm har været overudsat for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den
  • Certificeret til enten EN12492 eller EN397 (afhængigt af hagestropkonfiguration) og EN50365 1000 Vac standard
  • Godkendt til lateral deformation (LD)
  • UV-stabiliseret ABS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hi-vis Grøn
Til brug med (applikation) Byggeri, skovbrug, olie og gas
Materiale ABS
Produkttype Sikkerhedshjelm
Ophængstype Trykspredning 6-punkts skralde
Ventileret Ventileret