Learn More
3M™ SecureFit™ X5000 sikkerhedshjelm, ventileret, 1000 V, CE
Artikelnummer. 17315333 Alle ansehen 3M Produkte
Click to view available options
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hi-vis Grøn
Hvid
Orange
Rød
Sort
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17315333
Marke: 3M™ 7100175536
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3M™ SecureFit™ Sikkerhedshjelm har seks forskellige indstillinger til at justere position og et 4-punkts hagestrop vælgersystem. Udluftet og skyggeløs sikkerhedshat med 3M™ UVicator™ Sensor, der indikerer skadelige niveauer af UV-lys.
  • Sikker, komfortabel hovedbeskyttelse til arbejde i højden og andre farlige industriopgaver
  • Suspensionssystem inkorporerer eksklusivt patenteret 3M™ Trykdiffusionsteknologi
  • 4-punkts hagestrop vælgersystem unikt for 3M giver brugeren mulighed for at skifte mellem standarderne EN 12492 (hjelme til bjergbestigere) og EN 397 (industrielle sikkerhedshjelme)
  • 6-punkts skraldeophæng giver brugeren mulighed for at tilpasse højde og pasform med flere niveauer af vertikal justering
  • Inspireret af klatrehjelme med et skyggeløst design for at give dig et klart udsyn opad
  • Tilbehørsåbninger og clips er kompatible med en række forskellige 3M ansigtsskærme, høreværn og andet tilbehør
  • 3M™ Uvicator™ sensorskive fortæller dig, når din hjelm har været overudsat for UV-stråling, og det er tid til at udskifte den
  • Certificeret til enten EN12492 eller EN397 (afhængigt af hagestropkonfiguration) og EN50365 1000 Vac standard
  • Godkendt til lateral deformation (LD)
  • UV-stabiliseret ABS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farve Sort
Til brug med (applikation) Byggeri, skovbrug, olie og gas
Materiale ABS
Produkttype Sikkerhedshjelm
Ophængstype Trykspredning 6-punkts skralde
Ventileret Ventileret
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt