Få mere at vide
3M™ SecureFit™ SF600-serien sikkerhedsbriller
Artikelnummer. p-8369106 Shop alle 3M produkter
Linsebelægning:
Anti-dug, Ridsefast
Ridsefast
Scratch-resistant
Linsefarve:
Clear
Grå
I/O Mirror
Klar
Ravgul
Svejseskærm 1.7
Svejseskærm 3.0
Svejseskærm 5.0
Pakningsstørrelse:
Hver
Linsetype:
Polariseret
Artikelnummer. 15727727
Brand: 3M™ 7100112718
Består af en semi-kantløs linse og fast længde brillearm. 3M™ SecureFit™ SF600-seriens sikkerhedsbriller inkluderer et integreret sideskjold for ekstra beskyttelse.
  • Optical class 1 lens suitable for prolonged use
  • Design provides coverage and a good field of vision based on two lenses in a semi-rimless design
  • Offers protection against Ultraviolet (UV) radiation in accordance with European standards
  • Weight: 27g
  • 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology for secure and comfortable fit
  • Soft nose pads for comfortable fit
  • Superior Scotchgard™ anti-fog coating meeting K and N on the standard clear, gray, and amber lenses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Scratch-resistant
Linsefarve I/O Mirror
Ramme farve Gray
Linse materiale Polycarbonate
Rammemateriale Polycarbonate
UV beskyttelse Yes