Beskrivelse
- Optisk klasse 1 linse velegnet til langvarig brug
- Design giver dækning og et godt synsfelt baseret på to linser i et semi-kantløst design
- Tilbyder beskyttelse mod ultraviolet (UV) stråling i overensstemmelse med europæiske standarder
- Vægt: 27g
- 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology for sikker og behagelig pasform
- Bløde næsepuder for behagelig pasform
- Overlegen Scotchgard™ antidug-belægning, der opfylder K og N på de standard klare, grå og ravgule linser
Tekniske data
Tekniske data
| Linsetype | Polariseret |
| Linsebelægning | Ridsefast |
| Linsefarve | Grå |
| Ramme farve | Grå |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Polycarbonat |
| UV beskyttelse | Ja |