Få mere at vide
3M™ SecureFit™ SF600-serien sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 15757727 Shop alle 3M produkter
Linsebelægning:
Anti-dug, Ridsefast
Ridsefast
Scratch-resistant
Linsefarve:
Clear
Grå
I/O Mirror
Klar
Ravgul
Svejseskærm 1.7
Svejseskærm 3.0
Svejseskærm 5.0
Pakningsstørrelse:
Hver
Linsetype:
Polariseret
Artikelnummer. 15757727
Brand: 3M™ 7100112724
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Består af en semi-kantløs linse og fast længde brillearm. 3M™ SecureFit™ SF600-seriens sikkerhedsbriller inkluderer et integreret sideskjold for ekstra beskyttelse.
  • Optisk klasse 1 linse velegnet til langvarig brug
  • Design giver dækning og et godt synsfelt baseret på to linser i et semi-kantløst design
  • Tilbyder beskyttelse mod ultraviolet (UV) stråling i overensstemmelse med europæiske standarder
  • Vægt: 27g
  • 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology for sikker og behagelig pasform
  • Bløde næsepuder for behagelig pasform
  • Overlegen Scotchgard™ antidug-belægning, der opfylder K og N på de standard klare, grå og ravgule linser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Ridsefast
Linsefarve Svejseskærm 3.0
Ramme farve Grå
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse Ja