Få mere at vide
3M™ SecureFit™ SF600-serien sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 15707727 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Linsebelægning:
Anti-dug, Ridsefast
Ridsefast
Scratch-resistant
Linsefarve:
Clear
Grå
I/O Mirror
Klar
Ravgul
Svejseskærm 1.7
Svejseskærm 3.0
Svejseskærm 5.0
Pakningsstørrelse:
Hver
Linsetype:
Polariseret
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsebelægning Linsefarve unitSize Linsetype
15707727 Anti-dug, Ridsefast Grå Hver -
15727727 Scratch-resistant I/O Mirror Hver -
15747727 Ridsefast Svejseskærm 1.7 Hver -
15757727 Ridsefast Svejseskærm 3.0 Hver -
15797717 Anti-dug, Ridsefast Ravgul Hver -
15737727 Scratch-resistant Clear Hver -
15787717 Ridsefast Grå Hver Polariseret
15717727 Anti-dug, Ridsefast Klar Hver -
15777717 Ridsefast Svejseskærm 5.0 Hver -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15707727 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100112716
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Består af en semi-kantløs linse og fast længde brillearm. 3M™ SecureFit™ SF600-seriens sikkerhedsbriller inkluderer et integreret sideskjold for ekstra beskyttelse.
  • Optisk klasse 1 linse velegnet til langvarig brug
  • Design giver dækning og et godt synsfelt baseret på to linser i et semi-kantløst design
  • Tilbyder beskyttelse mod ultraviolet (UV) stråling i overensstemmelse med europæiske standarder
  • Vægt: 27g
  • 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology for sikker og behagelig pasform
  • Bløde næsepuder for behagelig pasform
  • Overlegen Scotchgard™ antidug-belægning, der opfylder K og N på de standard klare, grå og ravgule linser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve Grå
Ramme farve Grå
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse Ja