Få mere at vide
3M™ SecureFit Beskyttelsesbriller med anti-dug linse
Shop alle 3M produkter
Forstørrelseskraft:
+1.50
+2.00
+2.50
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Øjenbeskyttelse er vigtig for at beskytte dine øjne og bevare et sundt syn. Ifølge Bureau of Labor Statistics bar næsten tre ud af hver fem arbejdere, der fik øjenskader, ikke øjenbeskyttelse på tidspunktet for ulykken. Det er vigtigt at bære de korrekte beskyttelsesbriller til opgaven og til arbejderens unikke behov
- Justerer naturligvis tindingerne til individuelle hovedstørrelser for en tilpasset pasform til hver person
- Selvjusterende funktion er mulig gennem 3M ’s proprietære Pressure Diffusion Temple Technology, et nyt design uden bevægelige dele og intet at justere
- Designet til at sprede tryk over ørerne
- Gasser tilpasser sig automatisk til bærerens hoved og ansigtstræk
- Klar anti-dug belagt polycarbonat linse absorberer 99,9 % UV og har en læsedioptri for at hjælpe arbejdere, der har svært ved at læse småt, eller som er engageret i små detalje arbejde
- Opfylder kravene i CSA Z94.3-2007 og ANSI Z87.1-2010.
- Vejer mindre end 1 ounce
- Holdbar
- Tætsiddende for at holde brillerne sikkert på plads, når brugeren ser op og ned eller fra side til side, hvilket eliminerer behovet for hyppig omplacering af brillerne på grund af hovedbevægelser
- Fleksibel
- Komfortabel og personlig pasform t
- Hjælp med at eliminere omkostningerne ved at opbevare flere stelstørrelser på arbejdspladser for at rumme forskellige mennesker
- Antidugbelægning på linserne hjælper med at reducere chancerne for dug i varme og fugtige omgivelser, opretholder synlighed og reducerer behovet for at fjerne briller for at fjerne fugt fra linserne
- Slagfaste polycarbonatlinser absorberer 99,9 % UVA- og UVB-stråler op til 380nm
- Opfyld kravene i CSA Z94.3-2007 og ANSI Z87.1-2010
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| Linsebelægning | Anti-dug |
| Oversigt | 3M SF425AF |
| Ramme farve | Sort, Grøn |
| Forstørrelseskraft | +2.50 |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Størrelse | Universel |