Få mere at vide
3M™ SecureFit Beskyttelsesbriller med anti-dug linse
Artikelnummer. 15777727 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Forstørrelseskraft:
+1.50
+2.00
+2.50
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Forstørrelseskraft Pakningsstørrelse
15777727 +1.50 Hver
15787727 +2.50 Hver
15797727 +2.00 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15777727 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100114612
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
3M™ SecureFit™ Protective Eyewear justerer naturligt tindingerne til individuelle hovedstørrelser for en tilpasset pasform til hver person
Øjenbeskyttelse er vigtig for at beskytte dine øjne og bevare et sundt syn. Ifølge Bureau of Labor Statistics bar næsten tre ud af hver fem arbejdere, der fik øjenskader, ikke øjenbeskyttelse på tidspunktet for ulykken. Det er vigtigt at bære de korrekte beskyttelsesbriller til opgaven og til arbejderens unikke behov
  • Justerer naturligvis tindingerne til individuelle hovedstørrelser for en tilpasset pasform til hver person
    • Selvjusterende funktion er mulig gennem 3M ’s proprietære Pressure Diffusion Temple Technology, et nyt design uden bevægelige dele og intet at justere
    • Designet til at sprede tryk over ørerne
    • Gasser tilpasser sig automatisk til bærerens hoved og ansigtstræk
  • Klar anti-dug belagt polycarbonat linse absorberer 99,9 % UV og har en læsedioptri for at hjælpe arbejdere, der har svært ved at læse småt, eller som er engageret i små detalje arbejde
  • Opfylder kravene i CSA Z94.3-2007 og ANSI Z87.1-2010.
  • Vejer mindre end 1 ounce
  • Holdbar
  • Tætsiddende for at holde brillerne sikkert på plads, når brugeren ser op og ned eller fra side til side, hvilket eliminerer behovet for hyppig omplacering af brillerne på grund af hovedbevægelser
  • Fleksibel
  • Komfortabel og personlig pasform t
  • Hjælp med at eliminere omkostningerne ved at opbevare flere stelstørrelser på arbejdspladser for at rumme forskellige mennesker
  • Antidugbelægning på linserne hjælper med at reducere chancerne for dug i varme og fugtige omgivelser, opretholder synlighed og reducerer behovet for at fjerne briller for at fjerne fugt fra linserne
  • Slagfaste polycarbonatlinser absorberer 99,9 % UVA- og UVB-stråler op til 380nm
  • Opfyld kravene i CSA Z94.3-2007 og ANSI Z87.1-2010
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Linsebelægning Anti-dug
Oversigt 3M SF415AF
Ramme farve Sort, Grøn
Forstørrelseskraft +1.50
nr. pr. pakke 1 hv.
Størrelse Universel