Få mere at vide
3M™ SecureFit™ Beskyttelsesbriller
Artikelnummer. p-4625735 Shop alle 3M produkter
Linsefarve:
Amber
Clear
Gray
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Artikelnummer. 15719827
Brand: 3M™ 7100112180
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Pressure Diffusion Temple-teknologi, der hjælper med at sprede trykket over øret for at forbedre rammens komfort
  • Behov for at lagerføre flere rammestørrelser på arbejdspladser elimineret af selvjusterende funktion
  • Sikker, tætsiddende pasform forhindrer glid selv under bevægelse
  • Antidugbelægning sikrer fugtfri linser under varme og fugtige forhold
  • Anti-ridsebelægning beskytter linser mod ridser, hakker og skrammer
  • Polycarbonat linser absorberer 99,9% UVA og UVB op til 380nm
  • 3M Katalog# SF201AF, SF201AS, SF202AF, SF202AS, SF203AF
Overholdelse
Møder ANSI Z87.1-2015 og CSA Z94.3 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3
Linsebelægning Ridsefast
Linsefarve Klar
Model- SF201AS
nr. pr. pakke 20/Pk.
Tempel stil Proprietær selvjusterende 3M Trykdiffusionstempelteknologi
Linse materiale Polycarbonat
Rammetype Rammeløs