Få mere at vide
3M™ SecureFit™ Receptindlæg til 200- og 400-serien, RX-SF400
Artikelnummer. 30784776 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Linsefarve:
Klar
Artikelnummer. Linsefarve
30784776 Klar
1 options
Artikelnummer. 30784776 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7010528331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00 DKK
    200.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 114.02 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Styrkelinseindlæg er designet til at tilføje styrkelinser til 3M™ sikkerhedsbriller og beskyttelsesbriller.
  • Kompatibel med 3M™ sikkerhedsbriller og beskyttelsesbriller.
  • Holder polycarbonat-receptlinser op til ±6 dioptrier.
  • Sikrer fuld øjenbeskyttelse samtidig med, at synet forbedres.
  • Let og behagelig til længerevarende brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Ubelagt
Linsefarve Klar
Produkttype Linseindsats
Ramme farve Klarhed
Materiale Plast
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Plast
UV beskyttelse Ingen
Rammetype Rammeløs