Få mere at vide
3M™ SecureFit™ Over-the-Glass sikkerhedsbriller, Scotchguard™ Anti-tåge (K &N)
Artikelnummer. 17267710
Skift visning
Linsefarve:
Grå
Indendørs/Udendørs Lysegrå
Klar
Ravgul
Ramme farve:
Blå
Blå
Grå/Limegrøn
Grå/blå
Grå/Orange
Linsebelægning:
Anti-dug
Anti-tåge
Ridsefast
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsefarve Ramme farve Linsebelægning Pakningsstørrelse
17267710 Indendørs/Udendørs Lysegrå Grå/blå Anti-dug -
17207710 Grå Blå Anti-dug -
17217710 Klar Grå/Limegrøn Anti-dug -
17227710 Grå Grå/blå Anti-dug -
17237710 Klar Grå/blå Anti-dug -
17247710 Ravgul Grå/Limegrøn Anti-dug Pakke med 20
17257710 Indendørs/Udendørs Lysegrå Blå Anti-dug -
17277700 Klar Blå Anti-tåge -
17277710 Klar Grå/Orange Anti-tåge Pakke med 20
17287700 Klar Blå Ridsefast Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17267710 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100209428
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5445.00 DKK
    3102.06 DKK / Pakke med 20
    Spare 2342.94 DKK
    43% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
SecureFit™ Over-the-Glass sikkerhedsbriller med anti-ridse og anti-dug belægninger giver øget holdbarhed og forbedret syn.
  • Justerbare skraldetempler.
  • Pressure Diffusion Temple (PDT) teknologi hjælper med at sprede trykket over øret for en sikker og behagelig pasform.
  • Scotchgard™ Anti-dug-coating modstår dug længere end traditionelle anti-dug-coating, op til 25 vaske med vand.
  • Polycarbonatlinser absorberer 99,9% af UVA- og UVB-stråler.
  • Opfylder kravene i EN166-2001-standarden som en effektbedømt brille.
  • Opfylder kravene i EN166-2001-standarden som et slagbedømt brille.
  • Kontureret øjenbrynsbeskytter hviler behageligt mod panden og hjælper med at give ekstra dækning mod partikler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-dug
Linsefarve Indendørs/Udendørs Lysegrå
Produkttype Overbriller
Ramme farve Grå/blå
Model- SF3707XSGAF-BLU-EU
Mængde 20/Cs.
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat
Rammetype Rammeløs