Få mere at vide
3M™ SecureFit™ Over-the-Glass sikkerhedsbriller, Scotchguard™ Anti-tåge (K &N)
Beskrivelse
- Justerbare skraldetempler.
- Pressure Diffusion Temple (PDT) teknologi hjælper med at sprede trykket over øret for en sikker og behagelig pasform.
- Scotchgard™ Anti-dug-coating modstår dug længere end traditionelle anti-dug-coating, op til 25 vaske med vand.
- Polycarbonatlinser absorberer 99,9% af UVA- og UVB-stråler.
- Opfylder kravene i EN166-2001-standarden som en effektbedømt brille.
- Opfylder kravene i EN166-2001-standarden som et slagbedømt brille.
- Kontureret øjenbrynsbeskytter hviler behageligt mod panden og hjælper med at give ekstra dækning mod partikler.
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Anti-dug |
| Linsefarve | Ravgul |
| Produkttype | Overbriller |
| Ramme farve | Grå/Limegrøn |
| Model- | SF3703SGAF-GRN-EU |
| Mængde | 20/Cs. |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Polycarbonat |
| Rammetype | Rammeløs |