Få mere at vide
3M™ SecureFit™ Sikkerhedsbriller, anti-dug / anti-ridsebelægning (K &N)
Ramme farve:
Brun
Grå
Grå/blå
Rød/Grå
Sort/gul
Linsefarve:
Brun
Grå
Indendørs/Udendørs Grå
Klar
Orange
Ravgul
Oversigt:
SF401SGAF-BLU-EU
SF401SGAF-BLU-F-EU, Inkluderer aftagelig skumforet pakning
SF401SGAF-RED-EU
SF402SGAF-BLU-EU
SF403SGAF-YEL-EU
SF405SGAF-BLA-EU
SF406SGAF-BLA-EU
SF407SGAF-BLU-EU
SF601SGAF/FI-EU
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Spredt tryk over øret med 3M™ Trykdiffusionstempelteknologi
- Bløde, justerbare næsepuder giver ekstra komfort
- Flade og fleksible brillestænger kombineres nemt med høreværn og giver solid sidebeskyttelse
- Wraparound-design giver brugeren et bredt synsfelt
- 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating tilbyder overlegne anti-dug og anti-ridse egenskaber
- Fremragende beskyttelse mod ultraviolet (UV) stråling
- 19 g letvægtsdesign
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Anti-dug |
| Oversigt | SF401SGAF-BLU-EU |
| Linsefarve | Klar |
| Ramme farve | Grå/blå |
| Inkluderer | |
| Mængde | 20/Cs. |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Polycarbonat |