Få mere at vide
3M™ SecureFit™ 500 sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 17394690 Shop alle 3M produkter
Model-:
SF501AF-BLK-EU
SF501ASP-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-FM-EU
SF501SGAF-GRN-EU
SF501SGAF-RED-EU
SF502SGAF-BLK-EU
SF503SGAF-BLK-EU
SF505SGAF-DGR-EU
SF507SGAF-BLK-EU
SF509AF-BLK
SF517ASP-GRN-EU
SF528SGAF-DGR-EU
SF530ASP-GRN-EU
SF550ASP-GRN-EU
Linsebelægning:
Anti-dug, Ridsefast
Ridsefast
Artikelnummer. 17394690
Brand: 3M™ 7100244201
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ SecureFit™ Sikkerhedsbriller 500-serien har en stiliseret linseform med stænger, der automatisk justerer sig selv for at hjælpe med at give en sikker og behagelig pasform.
  • Slank og kompatibel 3M™ SecureFit™ Sikkerhedsbrilleserie med justerbare skraldestænger til at justere linsen til ansigtstræk og brilleposition, designet til at hjælpe med at forbedre positioneringen, når den bæres med åndedrætsværn
  • 3M's innovative SecureFit™ Pressure Diffusion Temple teknologidesign har slidsede ribber, der giver behagelig trykudligning. Stænglerne bøjes og tilpasser sig selv til størrelsen på bærerens hoved
  • 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating giver overlegne anti-dug og anti-ridse egenskaber (tilgængelig på udvalgte modeller)
  • Beskyttelse mod UV op til 400 nm
  • Wraparound-design forbedrer pasformssikkerheden og forhindrer glidning
  • Flade og fleksible brillestænger kombineres nemt med høreværn og giver solid sidebeskyttelse
  • Let at rengøre
  • Skumpakning tilgængelig for at hjælpe med at begrænse øjeneksponering for snavs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166:2001
Linsefarve Grå
Produkttype Beskyttelsesbriller
Ramme farve Sort
Model- SF502SGAF-BLK-EU
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse UV400