Få mere at vide
3M™ SecureFit™ 500 sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 17374670 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Model-:
SF501AF-BLK-EU
SF501ASP-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-FM-EU
SF501SGAF-GRN-EU
SF501SGAF-RED-EU
SF502SGAF-BLK-EU
SF503SGAF-BLK-EU
SF505SGAF-DGR-EU
SF507SGAF-BLK-EU
SF509AF-BLK
SF517ASP-GRN-EU
SF528SGAF-DGR-EU
SF530ASP-GRN-EU
SF550ASP-GRN-EU
Linsebelægning:
Anti-dug, Ridsefast
Ridsefast
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Linsebelægning
17374670 SF501SGAF-BLK-EU Anti-dug, Ridsefast
17384670 SF501SGAF-RED-EU Anti-dug, Ridsefast
17304680 SF509AF-BLK Anti-dug, Ridsefast
17314680 SF501SGAF-BLK-FM-EU Anti-dug, Ridsefast
17334680 SF501SGAF-GRN-EU Anti-dug, Ridsefast
17344680 SF517ASP-GRN-EU Ridsefast
17354680 SF550ASP-GRN-EU Ridsefast
17364680 SF501ASP-BLK-EU Ridsefast
17374680 SF503SGAF-BLK-EU Anti-dug, Ridsefast
17384680 SF530ASP-GRN-EU Ridsefast
17394680 SF507SGAF-BLK-EU Anti-dug, Ridsefast
17304690 SF505SGAF-DGR-EU Anti-dug, Ridsefast
17314690 SF501AF-BLK-EU Anti-dug, Ridsefast
17374690 SF528SGAF-DGR-EU Anti-dug, Ridsefast
17394690 SF502SGAF-BLK-EU Anti-dug, Ridsefast
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17374670 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100243142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00 DKK
    91.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 83.82 DKK
    47% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ SecureFit™ Sikkerhedsbriller 500-serien har en stiliseret linseform med stænger, der automatisk justerer sig selv for at hjælpe med at give en sikker og behagelig pasform.
  • Slank og kompatibel 3M™ SecureFit™ Sikkerhedsbrilleserie med justerbare skraldestænger til at justere linsen til ansigtstræk og brilleposition, designet til at hjælpe med at forbedre positioneringen, når den bæres med åndedrætsværn
  • 3M's innovative SecureFit™ Pressure Diffusion Temple teknologidesign har slidsede ribber, der giver behagelig trykudligning. Stænglerne bøjes og tilpasser sig selv til størrelsen på bærerens hoved
  • 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating giver overlegne anti-dug og anti-ridse egenskaber (tilgængelig på udvalgte modeller)
  • Beskyttelse mod UV op til 400 nm
  • Wraparound-design forbedrer pasformssikkerheden og forhindrer glidning
  • Flade og fleksible brillestænger kombineres nemt med høreværn og giver solid sidebeskyttelse
  • Let at rengøre
  • Skumpakning tilgængelig for at hjælpe med at begrænse øjeneksponering for snavs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166:2001
Linsefarve Klar
Produkttype Beskyttelsesbriller
Ramme farve Sort
Model- SF501SGAF-BLK-EU
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse UV400