Beskrivelse
- Slank og kompatibel 3M™ SecureFit™ Sikkerhedsbrilleserie med justerbare skraldestænger til at justere linsen til ansigtstræk og brilleposition, designet til at hjælpe med at forbedre positioneringen, når den bæres med åndedrætsværn
- 3M's innovative SecureFit™ Pressure Diffusion Temple teknologidesign har slidsede ribber, der giver behagelig trykudligning. Stænglerne bøjes og tilpasser sig selv til størrelsen på bærerens hoved
- 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating giver overlegne anti-dug og anti-ridse egenskaber (tilgængelig på udvalgte modeller)
- Beskyttelse mod UV op til 400 nm
- Wraparound-design forbedrer pasformssikkerheden og forhindrer glidning
- Flade og fleksible brillestænger kombineres nemt med høreværn og giver solid sidebeskyttelse
- Let at rengøre
- Skumpakning tilgængelig for at hjælpe med at begrænse øjeneksponering for snavs
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 166:2001 |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Beskyttelsesbriller |
| Ramme farve | Sort |
| Model- | SF501AF-BLK-EU |
| Rammemateriale | Polycarbonat |
| UV beskyttelse | UV400 |