Få mere at vide
3M™ SecureFit™ 400X sikkerhedsbriller, Scotchgard™ Anti-dug / anti-ridsebelægning (K &N)
Shop alle 3M produkter
Ramme farve:
Blå, Grå
Grøn, klar
Green, Black
Gul, sort
Sort
Linsefarve:
Clear
Grå
Klar
Lysegrå, Indendørs/Udendørs
Orange, Spejl
Ravgul
Vermillion
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sikkerhedsbriller med 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology for komfort
- Wraparound-design for at forbedre pasformssikkerheden og forhindre glidning
- Polstrede tindinger for øget komfort over ørerne
- Blød næsebro for en mere behagelig pasform
- Kontureret øjenbrynsbeskytter giver ekstra dækning mod flyvende partikler
- Overlegne antidug- og antiridseegenskaber opfylder kravene til K&N-mærkning i EN166
- Rammemærkning: SF400-serien, 3M EN166 FT
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE-godkendt |
| Linsebelægning | Ridsefast |
| Linsefarve | Orange, Spejl |
| Produkttype | Beskyttelsesbriller |
| Ramme farve | Sort |
| Tempel stil | Trykdiffusionstempelteknologi |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Plast |
| UV beskyttelse | UV400 |