Få mere at vide
3M™ SecureFit™ 400X sikkerhedsbriller, Scotchgard™ Anti-dug / anti-ridsebelægning (K &N)
Artikelnummer. 16466380 Shop alle 3M produkter
Ramme farve:
Blå, Grå
Grøn, klar
Green, Black
Gul, sort
Sort
Linsefarve:
Clear
Grå
Klar
Lysegrå, Indendørs/Udendørs
Orange, Spejl
Ravgul
Vermillion
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16466380
Brand: 3M™ 7100185289
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ SecureFit™ 400X sikkerhedsbriller har 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, fleksible brillearme og kombineret blød næsebro/brynbeskytter. Letvægts anti-ridse& overlegen anti-dug, kantløs polycarbonat linse til indendørs/udendørs brug.
  • Sikkerhedsbriller med 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology for komfort
  • Wraparound-design for at forbedre pasformssikkerheden og forhindre glidning
  • Polstrede tindinger for øget komfort over ørerne
  • Blød næsebro for en mere behagelig pasform
  • Kontureret øjenbrynsbeskytter giver ekstra dækning mod flyvende partikler
  • Overlegne antidug- og antiridseegenskaber opfylder kravene til K&N-mærkning i EN166
  • Rammemærkning: SF400-serien, 3M EN166 FT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-godkendt
Linsebelægning Anti-dug
Linsefarve Lysegrå, Indendørs/Udendørs
Produkttype Beskyttelsesbriller
Ramme farve Blå, Grå
Tempel stil Trykdiffusionstempelteknologi
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400