Få mere at vide
3M™ SecureFit™ 400X sikkerhedsbriller, Scotchgard™ Anti-dug / anti-ridsebelægning (K &N)
Artikelnummer. 16446380 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Ramme farve:
Blå, Grå
Grøn, klar
Grøn, Sort
Gul, sort
Sort
Linsefarve:
Grå
Klar
Lysegrå, Indendørs/Udendørs
Orange, Spejl
Ravgul
Vermillion
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ramme farve Linsefarve Pakningsstørrelse
16446380 Blå, Grå Grå -
16416380 Grøn, klar Klar -
16426380 Blå, Grå Klar Hver
16466380 Blå, Grå Lysegrå, Indendørs/Udendørs -
16486380 Sort Orange, Spejl -
16476380 Gul, sort Ravgul -
16436380 Grøn, Sort Klar Hver
16406380 Sort Vermillion -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16446380 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100185278
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00 DKK
    97.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 69.63 DKK
    41% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
3M™ SecureFit™ 400X sikkerhedsbriller har 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, fleksible brillearme og kombineret blød næsebro/brynbeskytter. Letvægts anti-ridse& overlegen anti-dug, kantløs polycarbonat linse til indendørs/udendørs brug.
  • Sikkerhedsbriller med 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology for komfort
  • Wraparound-design for at forbedre pasformssikkerheden og forhindre glidning
  • Polstrede tindinger for øget komfort over ørerne
  • Blød næsebro for en mere behagelig pasform
  • Kontureret øjenbrynsbeskytter giver ekstra dækning mod flyvende partikler
  • Overlegne antidug- og antiridseegenskaber opfylder kravene til K&N-mærkning i EN166
  • Rammemærkning: SF400-serien, 3M EN166 FT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-godkendt
Linsebelægning Anti-dug
Linsefarve Grå
Produkttype Beskyttelsesbriller
Ramme farve Blå, Grå
Tempel stil Trykdiffusionstempelteknologi
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400