Beskrivelse
- Økonomisk letvægts (18 g) 3M™ SecureFit™ Udvalg af sikkerhedsbriller
- 3M's innovative SecureFit™ Pressure Diffusion Temple teknologidesign har slidsede ribber, der giver behagelig trykudligning.
- Stænglerne bøjes og tilpasser sig selv til størrelsen på bærerens hoved
- Scotchgard™ Anti-Fog Coating giver overlegne anti-dug og anti-ridse egenskaber (tilgængelig på udvalgte modeller)
- Wraparound-design forbedrer pasformssikkerheden og forhindrer glidning
- Flade og fleksible brillestænger kombineres nemt med høreværn
- Let at rengøre
- Skumpakning tilgængelig for at hjælpe med at begrænse øjeneksponering for snavs
- Receptindlæg tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Linsefarve | Grå |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Materiale | Plast |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Plast |
| Rammemateriale | Plast |
| UV beskyttelse | Ingen |
| Rammetype | Standard |