Få mere at vide
3M™ SecureFit™ 100 sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 17354690 Shop alle 3M produkter
Model-:
SF101AF-BLK-EU
SF101AF-BLU-EU
SF101AS-BLK-EU
SF101AS-BLU-EU
SF102AF-BLU-EU
SF103AF-BLU-EU
SF107AF-BLU-EU
Linsebelægning:
Anti-dug, Ridsefast
Ridsefast
Artikelnummer. 17354690
Brand: 3M™ 7100244060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ SecureFit™ 100-serien har en slank, sporty linseform kombineret med et patenteret stængerdesign, der selv justerer til forskellige hovedstørrelser for at give en stilfuld, men komfortabel pasform i en længere periode.
  • Økonomisk robust 3M™ SecureFit™ Sikkerhedsbriller sortiment
  • 3M's innovative SecureFit™ Pressure Diffusion Temple teknologidesign har slidsede ribber, der giver behagelig trykudligning. Stænglerne bøjes og tilpasser sig selv til størrelsen på bærerens hoved
  • Slankt omsluttende design for at se bedre ud på mindre ansigter
  • Økonomisk bulkpakke (5-pak) tilgængelig (kun sort ramme)
  • Fladt og fleksibelt tempeldesign passer godt sammen med 3M™ Beskyttende høreværn
  • Wraparound-design forbedrer pasformssikkerheden og forhindrer glidning
  • Let at rengøre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166:2001
Linsefarve Klar
Produkttype Beskyttelsesbriller
Ramme farve Sort
nr. pr. sag 20
Model- SF101AF-BLK-EU
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse UV400