Få mere at vide
3M™ SecureFit™ 100 sikkerhedsbriller
Shop alle 3M produkter
Model-:
SF101AF-BLK-EU
SF101AF-BLU-EU
SF101AS-BLK-EU
SF101AS-BLU-EU
SF102AF-BLU-EU
SF103AF-BLU-EU
SF107AF-BLU-EU
Linsebelægning:
Anti-dug, Ridsefast
Ridsefast
Beskrivelse
- Økonomisk robust 3M™ SecureFit™ Sikkerhedsbriller sortiment
- 3M's innovative SecureFit™ Pressure Diffusion Temple teknologidesign har slidsede ribber, der giver behagelig trykudligning. Stænglerne bøjes og tilpasser sig selv til størrelsen på bærerens hoved
- Slankt omsluttende design for at se bedre ud på mindre ansigter
- Økonomisk bulkpakke (5-pak) tilgængelig (kun sort ramme)
- Fladt og fleksibelt tempeldesign passer godt sammen med 3M™ Beskyttende høreværn
- Wraparound-design forbedrer pasformssikkerheden og forhindrer glidning
- Let at rengøre
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 166:2001 |
| Linsefarve | Grå |
| Produkttype | Beskyttelsesbriller |
| Ramme farve | Blå |
| Model- | SF102AF-BLU-EU |
| Rammemateriale | Polycarbonat |
| UV beskyttelse | UV400 |