Få mere at vide
3M™ SecureFit™ 100 sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 17334690 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Model-:
SF101AF-BLK-EU
SF101AF-BLU-EU
SF101AS-BLK-EU
SF101AS-BLU-EU
SF102AF-BLU-EU
SF103AF-BLU-EU
SF107AF-BLU-EU
Linsebelægning:
Anti-dug, Ridsefast
Ridsefast
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Linsebelægning
17334690 SF101AS-BLU-EU Ridsefast
17324680 SF103AF-BLU-EU Anti-dug, Ridsefast
17324690 SF101AS-BLK-EU Ridsefast
17344690 SF102AF-BLU-EU Anti-dug, Ridsefast
17354690 SF101AF-BLK-EU Anti-dug, Ridsefast
17364690 SF107AF-BLU-EU Anti-dug, Ridsefast
17384690 SF101AF-BLU-EU Anti-dug, Ridsefast
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17334690 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100244047
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ SecureFit™ 100-serien har en slank, sporty linseform kombineret med et patenteret stængerdesign, der selv justerer til forskellige hovedstørrelser for at give en stilfuld, men komfortabel pasform i en længere periode.
  • Økonomisk robust 3M™ SecureFit™ Sikkerhedsbriller sortiment
  • 3M's innovative SecureFit™ Pressure Diffusion Temple teknologidesign har slidsede ribber, der giver behagelig trykudligning. Stænglerne bøjes og tilpasser sig selv til størrelsen på bærerens hoved
  • Slankt omsluttende design for at se bedre ud på mindre ansigter
  • Økonomisk bulkpakke (5-pak) tilgængelig (kun sort ramme)
  • Fladt og fleksibelt tempeldesign passer godt sammen med 3M™ Beskyttende høreværn
  • Wraparound-design forbedrer pasformssikkerheden og forhindrer glidning
  • Let at rengøre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Ridsefast
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166:2001
Linsefarve Klar
Produkttype Beskyttelsesbriller
Ramme farve Blå
Model- SF101AS-BLU-EU
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse UV400