Beskrivelse
Designet til at levere præcision, sikkerhed og brugerkomfort opfylder 391 Smarts sikre vægtstation de højeste krav inden for farmaceutiske, kemiske og industrielle anvendelser.
Forbedret sikkerhed
391 Smart er fuldt ud i overensstemmelse med AFNOR NF X 15-211:2009 og EN1822-1:2019 standarderne og tilbyder avanceret beskyttelse gennem sit HEPA-filtreringssystem, der opretholder en ensartet luftstrøm på op til 300 m³/t. En valgfri version med aktivt kulfilter (220 m³/t) er også tilgængelig, ideel til arbejde med flygtige stoffer.
Smart, forbundet teknologi
Med indbygget netværksforbindelse, brugervenlig lysindikator og integreret alarmsensor forbedrer 391 Smart operatørens sikkerhed samtidig med, at den daglige drift forenkles. Ved at kombinere en automatiseret vægt med vægtstationen kan man håndtere pulver med varierende partikelstørrelser (fra granuler til nanopartikler) sikkert og væsker som opløsningsmidler, syrer og baser.
Premium arbejdsflade
Udstyret med en Trespa™ TopLab™ PLUS-overflade og en marmorindsats til præcisionsvejning tilbyder denne station holdbarhed, kemisk resistens og nem rengøring, hvilket muliggør opgaver med høj præcision.
Kompakt og ergonomisk
Mål (B x H x D): 1140 x 1721 x 906 mm (med armlæn), 825 mm (uden). Den aflange åbning sikrer nem adgang, samtidig med at maksimal indeslutning opretholdes.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Udstyrsinddæmningsindkapsling |
| Filtertype | Bundet kulstof og/eller HEPA |
| Materiale | Korrosionsbestandigt elektrogalvaniseret stål, syrenneutrale polymerbelægning |
| Spænding | 100/240 V |