Få mere at vide
LABPLAS Secure-T Clear
Artikelnummer. 17940285
Skift visning
Dimensioner (L x B):
102 x 165 mm
140 x 305 mm
178 x 305 mm
305 x 356 mm
305 x 457 mm
381 x 508 mm
381 x 610 mm
Tykkelse (metrisk):
63,5 μm
76,2 μm
101,6 μm
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Tykkelse (metrisk)
17940285 381 x 508 mm 76,2 μm
17950225 102 x 165 mm 63,5 μm
17900305 305 x 356 mm 101,6 μm
17960225 305 x 457 mm 101,6 μm
17950255 381 x 508 mm 101,6 μm
17960125 381 x 610 mm 101,6 μm
17930305 178 x 305 mm 101,6 μm
17910255 140 x 305 mm 76,2 μm
17940175 178 x 305 mm 76,2 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17940285 Leverandør LABPLAS Leverandørnr. SCL1520
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blenderpose med åben afrivningsbeskyttelsesstrimmel designet til at modstå de mest krævende laboratoriehomogenisatortest.
  • Secure-T sterile homogenisatorposer er designet til at modstå de mest krævende laboratorietests.
  • Afrivningsbeskyttelsesstrimmel
  • Let at bruge
  • Gennemsigtig for at sikre fuld synlighed af prøven
  • Fås i flere størrelser og tykkelser
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Latex fri Ja
nr. pr. sag 500/Cs.
Tykkelse (engelsk) 3 mil.
Dimensioner (L x B) 381 x 508 mm
Længde (engelsk) 15 tommer
Bredde (engelsk) 20 tommer
Produkttype Blender taske
Længde (metrisk) 381 mm
Bredde (metrisk) 508 mm
Tykkelse (metrisk) 76,2 μm