Få mere at vide
LABPLAS Secure-T
Artikelnummer. 16668632
Skift visning
Dimensioner (L x B):
24 x 24 tommer.
30 x 30 tommer.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
16668632 30 x 30 tommer.
16658632 24 x 24 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16668632 Leverandør LABPLAS Leverandørnr. SCL33030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3250.00 DKK
    2920.61 DKK / Pakke med 250
    Spare 329.39 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 12-03-2027
SECURE-T med afrivningsbeskyttelsesstrimmel er ideelle til at bevare prøvernes sterilitet.
  • Fremstillet af ekstruderet virgin polyethylen, som garanterer intern sterilitet.
  • Bred poseåbning for at lette isætning af prøve.
  • Velegnet til alle typer homogenisatorer.
  • Afrivningstop, der eliminerer risikoen for intern forurening.
  • Fås i flere størrelser for at opfylde alle dine behov.
  • RNase, DNase og pyrogen fri.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Afrivningsbeskyttelsesstrimmel
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Materiale LDPE, LLDPE
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 3 mil
Dimensioner (L x B) 30 x 30 tommer.
Længde (engelsk) 30 tommer
Bredde (engelsk) 30 tommer
Produkttype Ikke-filter pose
Kapacitet (engelsk) 1833 oz.
Kapacitet (metrisk) 55 L
Længde (metrisk) 76.2 cm
Bredde (metrisk) 76.2 cm
Tykkelse (metrisk) 76,2 μm