missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
LABPLAS Secure-T
Beskrivelse
- Fremstillet af ekstruderet virgin polyethylen, som garanterer intern sterilitet.
- Bred poseåbning for at lette isætning af prøve.
- Velegnet til alle typer homogenisatorer.
- Afrivningstop, der eliminerer risikoen for intern forurening.
- Fås i flere størrelser for at opfylde alle dine behov.
- RNase, DNase og pyrogen fri.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Afrivningsbeskyttelsesstrimmel |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | LDPE, LLDPE |
| Sterilitet | Steril |
| Tykkelse (engelsk) | 3 mil |
| Dimensioner (L x B) | 24 x 24 tommer. |
| Længde (engelsk) | 24 tommer |
| Bredde (engelsk) | 24 tommer |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?