Få mere at vide
3M™ Sikker Click™ Genanvendelig helmaske
Artikelnummer. 17976640 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17976640 Lille
17956640 Medium
17966640 Større
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17976640 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100262627
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3775.00 DKK
    2440.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 1334.27 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Det sikre Click™ Genanvendelig fuldansigtsmaske FF-800-serien hjælper med at beskytte mod partikler og en bred vifte af gasser og dampe, når de bruges med godkendte Secure Click™ filtre.
  • Den hurtige, nemme, et-tryks trykknapforseglingskontrol med positivt tryk hjælper med at give forbedret tillid til respiratorpasform
  • To dobbeltstrøms gas- og dampfiltre på hver åndedrætsværn skaber sammen til verdens første quad-flow gas- og dampfiltersystem med fire luftstrømsbaner, der giver nem vejrtrækning og komfort
  • Stor linse til fremragende synsfelt, og behandlet med Scotchgard™ Beskytter for forbedret malings- og pletbestandighed
  • Sele med seks stropper hjælper med at give en sikker og behagelig pasform
  • Talemembran er designet til at hjælpe med at give nem kommunikation
  • Anbefalede anvendelser omfatter montage, kemisk oprensning, kemikaliehåndtering, flishugning, mejsling, rengøring, ovndrift, slibning, bearbejdning, murværk, maling, støbning/støbning, slibning og savning.
  • Fås i tre størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Sort
Filtertype Sikker Click™ Filtre
Størrelse Lille