Få mere at vide
3M™ Sikker Click™ Kvantitativ tilpasningstestadaptersæt HF-800-03
Artikelnummer. 17217680
Skift visning
Produkttype:
Adaptersæt
Artikelnummer. Produkttype
17217680 Adaptersæt
1 options
Artikelnummer. 17217680 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100181558
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1670.00 DKK
    651.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 1018.07 DKK
    60% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Kit til udførelse af kvantitativ pasformstest på 3M™ Sikker Click™ Halvmaske genanvendelige åndedrætsværn HF-800SD-serien. Patroner og filtre medfølger ikke.
  • Bruges til at udføre kvantitativ tilpasningstest på 3M™ Sikker Click™ Halvmaske genanvendelige åndedrætsværn med talemembran
  • Inkluderer hovedselesamling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Adaptersæt
Til brug med (udstyr) Udførelse af kvantitativ tilpasningstest den 3 M™ Sikker Click™ Halvmaske genanvendelige åndedrætsværn HF-800 SD-serien
Inkluderer Hovedselesamling