Beskrivelse
- Større åndbarhed og komfort leveret af verdens første quad flow patronsystem.
- Tjek af trykknapforsegling hjælper med at styrke tilliden til, at åndedrætsværnet er ordentligt forseglet til ansigtet.
- Talemembran er designet til at hjælpe med at give lettere kommunikation, mens du arbejder.
- Tillid til, at filtre og patroner er installeret korrekt, leveres af alle nye Secure Click™ forbindelse.
- Lavprofil-halvmaskedesign giver et bredt synsfelt og kompatibilitet med visse svejse- og slibeskjolde.
- Overstøbt design for nem montering/afmontering.
- Avanceret silikonemateriale for øget komfort og større holdbarhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AS/NZS 1716:2012 |
| Tilslutningstype | Sikker Click™ |
| Farve | Mørkegrå |
| Materiale | Silikone, Nylon |
| Produkttype | Halv ansigtsmaske |
| Størrelse | Større |
| Inkluderer | Talemembran |
| Model- | HF-803 SD |
| Mængde | 10/Cs. |