Få mere at vide
3M™ Sikker Click™ Halvmaske genanvendelig åndedrætsværn
Artikelnummer. 16446370 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Inkluderer:
Talemembran
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Inkluderer
16446370 Medium Talemembran
16486370 Lille Talemembran
16476370 Større Talemembran
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16446370 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100171980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00 DKK
    350.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 154.70 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Designet med smarte og intuitive funktioner, Secure Click™ Halvmaske genanvendelig respirator er enkel, komfortabel og pålidelig. Fås i tre størrelser: small, medium og large, disse åndedrætsværn kommer alle med en valgfri talemembran.
  • Større åndbarhed og komfort leveret af verdens første quad flow patronsystem.
  • Tjek af trykknapforsegling hjælper med at styrke tilliden til, at åndedrætsværnet er ordentligt forseglet til ansigtet.
  • Talemembran er designet til at hjælpe med at give lettere kommunikation, mens du arbejder.
  • Tillid til, at filtre og patroner er installeret korrekt, leveres af alle nye Secure Click™ forbindelse.
  • Lavprofil-halvmaskedesign giver et bredt synsfelt og kompatibilitet med visse svejse- og slibeskjolde.
  • Overstøbt design for nem montering/afmontering.
  • Avanceret silikonemateriale for øget komfort og større holdbarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance AS/NZS 1716:2012
Tilslutningstype Sikker Click™
Farve Mørkegrå
Materiale Silikone, Nylon
Produkttype Halv ansigtsmaske
Størrelse Medium
Inkluderer Talemembran
Model- HF-802 SD
Mængde 10/Cs.