Beskrivelse
Secura™ vægte giver dig tryghed og ro i sindet ved at vide, at du har gjort alt rigtigt. Secura™ har indbyggede beskyttelsessystemer for fuldstændig pålidelighed og overholdelse af lovgivning. Vejledning i realtid til nivellering, automatisk intern justering og 100 % sporbar, klar dokumentation med prøve- og batchidentifikatorer gør dit laboratoriearbejde mere effektivt.
- Touchskærm med grafisk brugerflade optimeret til brugere i farmaceutiske laboratorier
- Cal Audit Trail-funktion til at dokumentere kvaliteten af hver indvejningsprocedure, du udfører
- IsoCAL intern kalibrerings- og justeringsfunktion knyttet til CAL Audit Trail
- SQmin - overvågning af overholdelse af USP mindste prøvevægtgrænser
- Adgangskodebeskyttelse af opsætningsindstillinger
- LevelControl kontrollerer løbende, om balancen er helt i niveau
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | GLP, GMP |
| Tilslutningstype | mini USB |
| Volumen | 21 g |
| Display Type | Farveberøringsskærm |
| Læsbarhed | 0.002 mg |
| Til brug med (applikation) | Analytisk vejning |
| Nivellering | Real-time niveau support |
| Linearitet | 0.01 mg |
| Min. Prøvevægt | 1.64 mg |
| Model- | Mikrobalance |
| Vis mere |