Beskrivelse
- Secura 125; Kapacitet: 60 g, 120 g; Læsbarhed: 0,01 mg, 0,01 mg
- Kampagnetilbuddet udløber 31/12-2016
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 60 g, 120 g |
| Læsbarhed | 0.01 mg |
| Model- | Secura 125 |