Få mere at vide
Sartorius™ Secura™ Precision Balance
Artikelnummer. 15450573 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
610 g
6100 g
Læsbarhed:
1 mg
10 mg
Model-:
612
613
6102
Pakningsstørrelse:
1 enhed
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Læsbarhed Model- unitSize
15450573 610 g 10 mg 612 1 enhed
15430573 6100 g 10 mg 6102 1 enhed
15470573 610 g 1 mg 613 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450573 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. SECURA6121CEU
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Har indbyggede beskyttelsessystemer for fuldstændig pålidelighed og overholdelse af lovgivning.
  • Integrerede beskyttelsessystemer for at minimere risikoen for at opnå forkerte resultater
  • Alarmmeddelelser i realtid og interaktiv brugervejledning til nivellering for at forhindre unøjagtige resultater på grund af ujævn balance
  • SQmin til automatisk detektion og aktiv overvågning for at sikre inden for det acceptable USP driftsområde for pålidelige resultater
  • Fuldautomatisk intern justeringsfunktion, isoCAL , for den høje mulige nøjagtighed til enhver tid
  • Cal Audit Trail for nem, sporbar dokumentation af alle kalibrerings- og justeringsdata
  • Sikker og klar dokumentation med prøve- og batchidentifikatorer til at holde perfekt styr på vejedata
  • GLP-∣GMP-kompatible udskrifter
  • Standard adgangskodesikkerhedsfunktioner til beskyttelse mod manipulation og uautoriseret adgang
  • Integreret PC direkte funktion og Plug and Work tilslutning til Sartorius printer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype Direkte pc-dataoverførsel, plug and play til Sartorius-printer
Volumen 610 g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 10 mg
Inkluderer Universal strømadapter, dæksel i brug, applikationsvejledning, støvdæksel til analytiske vægte og trækskærmring til 0,1 mg vægte
Nivellering Real-Time Level Support
Linearitet 20 mg
Model- 612
Gentagelighed 10 mg
Stabiliseringstid 1 sekund
Type Precision-vægt
Dimensioner (D x B x H) 360 x 218 x 94 mm
Diameter (metrisk) ydre pande 180 mm
Vægt (metrisk) Sample: 8.2 g
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz