Få mere at vide
Sartorius™ Secura™ Analytisk balance
Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
120/220g
120g
320g
Læsbarhed:
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
- Integrerede beskyttelsessystemer for at minimere risikoen for at opnå forkerte resultater
- Alarmmeddelelser i realtid og interaktiv brugervejledning til nivellering for at forhindre unøjagtige resultater på grund af ujævn balance
- SQmin til automatisk detektion og aktiv overvågning for at sikre inden for det acceptable USP driftsområde for pålidelige resultater
- Fuldautomatisk intern justeringsfunktion, isoCAL , for den høje mulige nøjagtighed til enhver tid
- Cal Audit Trail for nem, sporbar dokumentation af alle kalibrerings- og justeringsdata
- Sikker og klar dokumentation med prøve- og batchidentifikatorer til at holde perfekt styr på vejedata
- GLP-∣GMP-kompatible udskrifter
- Standard adgangskodesikkerhedsfunktioner til beskyttelse mod manipulation og uautoriseret adgang
- Integreret PC direkte funktion og Plug and Work tilslutning til Sartorius printer
Tekniske data
Tekniske data
| Tilslutningstype | Direkte pc-dataoverførsel, plug and play til Sartorius-printer |
| Volumen | 320g |
| Display Type | Farveberøringsskærm |
| Læsbarhed | 0.1 mg |
| Inkluderer | Universal strømadapter, dæksel i brug, applikationsvejledning, støvdæksel til analytiske vægte og trækskærmring til 0,1 mg vægte |
| Nivellering | Real-Time Level Support |
| Linearitet | 0.2 mg |
| Model- | 324 |
| Gentagelighed | 0.1 mg |
| Stabiliseringstid | 2 sek. |
| Vis mere |