Få mere at vide
Sartorius™ Secura™ Analytisk balance
Artikelnummer. 15410573 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
120/220g
120g
320g
Læsbarhed:
0.01 mg
0.01, 0.1 mg
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15410573
Brand: Sartorius™ SECURA3241CEU
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Har indbyggede beskyttelsessystemer for fuldstændig pålidelighed og overholdelse af lovgivning.
  • Integrerede beskyttelsessystemer for at minimere risikoen for at opnå forkerte resultater
  • Alarmmeddelelser i realtid og interaktiv brugervejledning til nivellering for at forhindre unøjagtige resultater på grund af ujævn balance
  • SQmin til automatisk detektion og aktiv overvågning for at sikre inden for det acceptable USP driftsområde for pålidelige resultater
  • Fuldautomatisk intern justeringsfunktion, isoCAL , for den høje mulige nøjagtighed til enhver tid
  • Cal Audit Trail for nem, sporbar dokumentation af alle kalibrerings- og justeringsdata
  • Sikker og klar dokumentation med prøve- og batchidentifikatorer til at holde perfekt styr på vejedata
  • GLP-∣GMP-kompatible udskrifter
  • Standard adgangskodesikkerhedsfunktioner til beskyttelse mod manipulation og uautoriseret adgang
  • Integreret PC direkte funktion og Plug and Work tilslutning til Sartorius printer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype Direkte pc-dataoverførsel, plug and play til Sartorius-printer
Volumen 320g
Display Type Farveberøringsskærm
Læsbarhed 0.1 mg
Inkluderer Universal strømadapter, dæksel i brug, applikationsvejledning, støvdæksel til analytiske vægte og trækskærmring til 0,1 mg vægte
Nivellering Real-Time Level Support
Linearitet 0.2 mg
Model- 324
Gentagelighed 0.1 mg
Stabiliseringstid 2 sek.
Type Analytical-vægt
Dimensioner (D x B x H) 376 x 218 x 316 mm
Højde (metrisk) 218 mm kammer
Diameter (metrisk) ydre pande 90 mm
Vægt (metrisk) 8,2 mg prøve
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz