Få mere at vide
OHAUS™ Sektionsblok Artikelnummer.: 16690462
Forventet forsendelse: 30-01-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1905.00 DKK
    1760.79 DKK / Hver
    Spare 144.21 DKK
    7% Off
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Sektionsblok
Artikelnummer. 16690462 Shop alle Ohaus produkter
25 mm reagensglas
Til brug med (udstyr):
12 mm hætteglas
12 mm reagensglas
15 mm hætteglas
16 mm reagensglas
17 mm hætteglas
20 mm reagensglas
21 mm hætteglas
25 mm reagensglas
28 mm hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16690462
Brand: OHAUS™ 30500580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1905.00 DKK
    1760.79 DKK / Hver
    Spare 144.21 DKK
    7% Off
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 30-01-2026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør kogeplade-omrører
Guardian accessories allow end users to have superb versatility. They can create Mini Lab Frames utalizing our large selection of accessories such as Rods, Clamps, Lab Lifts, Uni Blocks, Sectional Blocks, Splash Shields, Stir Bars, Temperature Probes, Achiever Overhead Stirrers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (udstyr) 25 mm reagensglas
Type Sektionsblok
Materiale Metal
Product Content Correction
Product Title
OHAUS™ Sektionsblok >