Få mere at vide
OHAUS™ Sektionsblok Artikelnummer.: 16670462
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Sektionsblok
Artikelnummer. 16670462 Shop alle Ohaus produkter
16 mm reagensglas, Hver
Til brug med (udstyr):
12 mm hætteglas
12 mm reagensglas
15 mm hætteglas
16 mm reagensglas
17 mm hætteglas
20 mm reagensglas
21 mm hætteglas
25 mm reagensglas
28 mm hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16670462
Brand: OHAUS™ 30500578
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Tilbehør kogeplade-omrører
Guardian accessories allow end users to have superb versatility. They can create Mini Lab Frames utalizing our large selection of accessories such as Rods, Clamps, Lab Lifts, Uni Blocks, Sectional Blocks, Splash Shields, Stir Bars, Temperature Probes, Achiever Overhead Stirrers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 16 mm reagensglas
Type Sektionsblok
Materiale Metal
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
OHAUS™ Sektionsblok >