Få mere at vide
OHAUS™ Sektionsblok
Shop alle Ohaus produkter
Til brug med (udstyr):
12 mm hætteglas
12 mm reagensglas
15 mm hætteglas
16 mm reagensglas
17 mm hætteglas
20 mm reagensglas
21 mm hætteglas
25 mm reagensglas
28 mm hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Guardian accessories allow end users to have superb versatility. They can create Mini Lab Frames utalizing our large selection of accessories such as Rods, Clamps, Lab Lifts, Uni Blocks, Sectional Blocks, Splash Shields, Stir Bars, Temperature Probes, Achiever Overhead Stirrers
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 28 mm hætteglas |
| Type | Sektionsblok |
| Materiale | Metal |