Få mere at vide
OHAUS™ Sektionsblok
Shop alle Ohaus produkter
                                Til brug med (udstyr):
                                12 mm hætteglas
                                12 mm reagensglas
                                15 mm hætteglas
                                16 mm reagensglas
                                17 mm hætteglas
                                20 mm reagensglas
                                21 mm hætteglas
                                25 mm reagensglas
                                28 mm hætteglas
                                Pakningsstørrelse: 
                                Hver
                    Beskrivelse
Guardian accessories allow end users to have superb versatility. They can create Mini Lab Frames utalizing our large selection of accessories such as Rods, Clamps, Lab Lifts, Uni Blocks, Sectional Blocks, Splash Shields, Stir Bars, Temperature Probes, Achiever Overhead Stirrers
            Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 12 mm hætteglas | 
| Type | Sektionsblok | 
| Materiale | Metal | 
                    Korrektion af produktindhold
Produkttitel
			OHAUS™ Sektionsblok > 
            Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion