Få mere at vide
Secorapamycin B, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Secorapamycin B |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C51H81NO14/c1-30(24-34(5)45(56)47(65-10)46(57)35(6)25-32(3)41(54)29-42(55)33(4)26-37-20-22-40(53)44(27-37)64-9)16-12-11-13-17-31(2)43(63-8)28-38-21-19-36(7)51(62,66-38)48(58)49(59)52-23-15-14-18-39(52)50(60)61/h11-13,16-17,25,30,32-34,36-40,42-44,46-47,53,55,57,62H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3,(H,60,61)/b13-11+,16-12+,31-17+,35-25-/t30?,32?,33-,34?,36-,37+,38+,39-,40-,42?,43+,44-,46-,47+,51-/m1/s1 |
| Formel vægt | 931.5657 |