Få mere at vide
Labconco™ Sekundære vakuumfælder
Artikelnummer. 15193015 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Volumen:
200 ml
900 ml
Diameter (metrisk):
1,27 cm
1,9 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15193015 200 ml 1,27 cm Hver
15183015 900 ml 1,9 cm Hver
11761559 900 ml 1,27 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15193015 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7538400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10895.00 DKK
    9292.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 1602.65 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Kræver
For at finde en pumpe til brug med denne fælde, se Pumper.
Til ethvert mekanisk nedkølet fryse-tør-system; sikre effektiv behandling af prøver med lave eutektiske punkter
  • Trap afkøles til cirka -75 °C (-103 °F) med tøris og opløsningsmiddel i dens aftagelige brønd
  • Kan bruges som en billig samler: tilslut en prøve til den indgående port, vakuumpumpen til den udgående port, og systemet er færdigt
  • Rustfrit stål, med dæksel
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,052 tommer.
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 1,27 cm
Volumen 200 ml
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Undgå at forurenende stoffer migrerer ind i vakuumpumpen
Til brug med (udstyr) Nedkølet fryse-tør-system
Højde (engelsk) 7,8 tommer
Højde (metrisk) 19.81 cm
Inkluderer 0,5 tommer od ind-/udløbsforbindelse
Temperaturområde (engelsk) −103 °F
Temperaturområde (metrisk) −75 °C
Bind (engelsk) Nå 0,507 gal.
Volumen (metrisk) Nå 1920 mL
Vægt (engelsk) 5 lb.
Vægt (metrisk) 2.3 kg