Få mere at vide
Invitrogen™ Second Strand cDNA Synthesis Kit
Artikelnummer. 17195802
Skift visning
Antal reaktioner:
200 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
200 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
17195802 50 reaktioner -
17173249 200 reaktioner 200 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17195802 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A48570
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Invitrogen™ Second Strand cDNA Synthesis Kit er designet til at producere dobbeltstrenget cDNA ved hjælp af første streng reaktion uden behov for mellemliggende organisk ekstraktion eller ethanolpræcipitationstrin. Dette enkeltrørsformat fremskynder synteseproceduren og maksimerer cDNA-gendannelse. Sættet indeholder færdigblandede komponenter for at reducere antallet af pipetteringstrin, der er nødvendige for at fuldføre proceduren.
InvitrogenTM Second Strand cDNA Synthesis Kit er designet til at producere dobbeltstrenget cDNA ved hjælp af førstestrengsreaktion uden behov for mellemliggende organisk ekstraktion eller ethanoludfældningstrin. Dette praktiske enkeltrørsformat fremskynder synteseproceduren og maksimerer cDNA-gendannelse. Sættet indeholder færdigblandede komponenter for at reducere antallet af pipetteringstrin, der er nødvendige for at fuldføre proceduren.
Funktionerne i Second Strand cDNA Synthesis Kit inkluderer:
  • Effektiv syntese af fuldlængde dobbeltstrenget cDNA
  • Hurtig —procedure afsluttet på 1 time
  • Praktiske —færdigblandede komponenter
  • Komplet —inkluderer resterende RNA-fjernelsesreagenser
Applikationer
  • Fuldlængde dobbeltstrenget stumpende cDNA-syntese til kloning
  • Dobbeltstrenget cDNA-bibliotekskonstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indhold:
• Second Strand Enzyme Mix, 1 mL
• 5X Second Strand Reaction Mix, 250μ L
• 0,5 M EDTA, pH 8,0, 1 ml
• RNase I, 10 U/μ L, 500μ L
• Vand, nukleasefri, 3 x 1,25 mL Opbevaring: -
15 til -25 °C
Format 50 reaktioner
Produkttype cDNA-syntesesæt
Mængde 50 reaktion
Til brug med (applikation) Kloning
Endelig produkttype Dobbeltstrenget cDNA
Antal reaktioner 50 reaktioner
Reaktionsformat Separate komponenter