missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
seco(amido)-QZ59S-SSS N-(tertButyloxycarbonyl) Ethyl Carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | seco(amido)-QZ59S-SSS N-(tertButyloxycarbonyl) Ethyl Carboxylate |
| CAS | 1609138-28-4 |
| Molekylær formel | C31H44N6O6S3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H44N6O6S3/c1-11-42-29(40)20-14-46-27(34-20)22(16(4)5)36-24(38)18-12-44-26(32-18)21(15(2)3)35-25(39)19-13-45-28(33-19)23(17(6)7)37-30(41)43-31(8,9)10/h12-17,21-23H,11H2,1-10H3,(H,35,39)(H,36,38)(H,37,41)/t21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMIL | [C@H](NC(=O)C=1N=C([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)[C@@H](C)C)SC1)(C(C)C)C2=NC(C(N[C@@H](C(C)C)C3=NC(C(OCC)=O)=CS3)=O)=CS2 |
| IUPAC navn | ethyl 2-((S)-1-(2-((S)-1-(2-((S)-1-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-methylpropyl)thiazole-4-carboxamido)-2-methylpropyl)thiazole-4-carboxamido)-2-methylpropyl)thiazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 692.91 |
| Formel vægt | 692.25 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?