Få mere at vide
seco-(8,9)-Buspiron-Carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30137974
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137974 1 g
30132999 250 mg
30005912 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137974 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6897151G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 257877-43-3
Molekylær formel C21 H33 N5 O3
Molekylvægt (g/mol) 403.52
Synonym 1-[2-Oxo-2-[[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]amino]ethyl]cyclopentaneacetic acid
IUPAC navn 2-[1-[2-oxo-2-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butylamino]ethyl]cyclopentyl]eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1(CC(=O)NCCCCN2CCN(CC2)c3ncccn3)CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale seco-(8,9)-Buspirone Carboxylic Acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H33N5O3/c27-18(16-21(17-19(28)29)6-1-2-7-21)22-8-3-4-11-25-12-14-26(15-13-25)20-23-9-5-10-24-20/h5,9-10H,1-4,6-8,11-17H2,(H,22,27)(H,28,29)
Formel vægt 403.2583