missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Secnidazole, TRC

Artikelnummer. 17944915
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17944915 10 mg
17922525 100 mg
17922055 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17944915 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS22500010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3366-95-8
Molekylær formel C7 H11 N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 185.18
Synonym Secnidazole, 1H-Imidazole-1-ethanol, α,2-dimethyl-5-nitro-, Imidazole-1-ethanol, α,2-dimethyl-5-nitro- (7CI,8CI), α,2-Dimethyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, 1-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propan-2-ol, 1-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)-2-propanol, Deprozol, Flagentyl, PM 185184, RP 14539, SYM 1219, Sabima, Secnidazole, Secnol, Solosec
IUPAC navn 1-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol
SMIL CC(O)Cn1c(C)ncc1[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Secnidazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C7H11N3O3/c1-5(11)4-9-6(2)8-3-7(9)10(12)13/h3,5,11H,4H2,1-2H3
Formel vægt 185.08
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.