Få mere at vide
Secnidazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17790639 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17790639 5 g
17780639 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17790639 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469030050
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Secnidazole
Type Secnidazole
Fysisk form Pulver
CAS 3366-95-8
Smeltepunkt 70°C to 76°C
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Vand ≤6 %
Farve Hvid til gul
Mængde 5 g
Molekylær formel C7 H11 N3 O3
Produktlinje Livsvidenskab
MDL nummer 00864656
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav
Merck Index XIII 8494
Opløselighedsinformation Soluble in methanol
Molekylvægt (g/mol) 185.18
Procent renhed ≥97.5%