Få mere at vide
Secnidazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17780639 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17780639 1 g
17790639 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 17780639 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469030010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Secnidazole
Type Secnidazole
Fysisk form Pulver
CAS 3366-95-8
Smeltepunkt 70°C to 76°C
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Vand ≤6 %
Farve Hvid til gul
Mængde 1 g
Molekylær formel C7 H11 N3 O3
Produktlinje Livsvidenskab
MDL nummer 00864656
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav
Merck Index XIII 8494
Opløselighedsinformation Soluble in methanol
Molekylvægt (g/mol) 185.18
Procent renhed ≥97.5%