Få mere at vide
Secnidazole, Mikromol™
Artikelnummer. 17911766
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17911766 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17911766 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0119.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Secnidazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Secnidazole
CAS 3366-95-8
Analyt- eller komponentnavne Secnidazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H11 N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Secnidazole
InChI formel InChI=1S/C7H11N3O3/c1-5(11)4-9-6(2)8-3-7(9)10(12)13/h3,5,11H,4H2,1-2H3
SMIL CC(O)Cn1c(C)ncc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 185.18
Mængde 100 mg
Formel vægt 185.08 g/mol